Placas de PCR para qPCR de 24 y 48 pocillos
Proveedor: Brand
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 86.9 EUR
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
Placas de PCR para qPCR de 24 y 48 pocillos
Microplacas Placas PCR
Fabricadas en condiciones modernas y de sala limpia, y hechas de materiales puros de alta calidad (sin aditivos), estas placas para PCR son idóneas para el uso con los termocicladores más comunes.
  • Diseño de paredes ultradelgadas para facilitar una transferencia de calor constante, rápida y precisa
  • El interior liso del recipiente minimiza la unión de enzimas y ácidos nucleicos a las paredes
  • Código alfanumérico grabado y estampado en azul
  • Pocillos elevados que protegen de contaminaciones cruzadas y proporcionan un sellado hermético en combinación con la alfombrilla de sellado correspondiente
  • Sin DNasa, DNA ni RNasa
  • Esterilizable en autoclave a (121 °C)