VWR®, Gradillas para PCR, reversibles
Proveedor: VWR Collection
211-0198EA 64 EUR
211-0198
VWR®, Gradillas para PCR, reversibles
Gradillas Tube Racks
PP.
  • El lado PCR de la gradilla tiene 168 pocillos y pueden admitir tiras de 8 tubos y de 12 tubos o un tubo de 0,2 ml por pocillo
  • El lado opuesto de la gradilla tiene 40 pocillos que pueden admitir tubos de 0,5 ml
  • Ambos lados de la gradilla tienen 12 pocillos que pueden admitir tubos de 1,5 ml
  • Uso sencillo, tapones a presión articulados extraíbles en su lugar o en el lado opuesto de la gradilla
Diseñada para admitir 0,2, 0,5 o 1,5 ml tubos.
Información para pedidos: Envase de colores surtidos: azul, verde, púrpura, amarillo y naranja.