Depósitos robóticos desechables, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1200-1300 1200-1301 1200-2300 1200-2301
216-4371EA 366 EUR
216-4371 216-4372 216-4373 216-4374
Depósitos robóticos desechables, Nalgene®
Depósitos de reactivos
PP. Formato de microplaca estándar con un volumen de 300 ml diseñado para aumentar la eficiencia de los ensayos.
  • El diseño sinuoso reduce al mínimo el volumen muerto e incorpora deflectores para reducir las salpicaduras
  • La placa de fondo plano está diseñada para satisfacer diversas necesidades de ensayo tanto en entornos manuales como automatizados
  • La versión estéril está exenta de RNasa-, DNasa- y pirógenos
L×An×Al: 86×128×43 mm
L×W×H: 86×128×43 mm