VWR® SuperFrost® Plus, Portaobjetos de adhesión
Proveedor: VWR Collection
631-0446EA 40.1 EUR
631-0446 631-0447 631-0448 631-0449 631-0108
VWR® SuperFrost® Plus, Portaobjetos de adhesión
Portaobjetos Portaobjetos de adhesión
Los portaobjetos Superfrost Plus están especialmente tratados para secciones de tejido congeladas.
  • La carga positiva permanente une cortes de tejido recién congelados y preparaciones citológicas
  • Bordes esmerilados y extremos esmerilados en color para el etiquetado
  • Espesor del corte de tejido: 2 a 5 µm
Se previene la perdida durante la tinción con enlaces electrostáticos de las secciones del tejido.
Las preparaciones citológicas colocadas en estos portaobjetos resisten la pérdida de células durante la digestión enzimática, la desnaturalización del DNA y la hibridación del RNA.