Portaobjetos para cámara, Nunc™ Lab-Tek™ II
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
154453 154461 154526 154534
734-2047EA 230 EUR
734-2047 734-2048 734-2049 734-2050
Portaobjetos para cámara, Nunc™ Lab-Tek™ II
Cámara de PS en un portaobjetos de vidrio, tapa de PS.
  • Cámara extraíble con uno, dos, cuatro y ocho pocillos; fijada con un adhesivo biocompatible a un portaobjetos de vidrio no fluorescente con esquinas redondeadas
  • Cámaras con marco hidrófobo inerte
  • Zona de escritura impresa Superfrost™
  • Buena adhesión y crecimiento celular
Para el cultivo de células en portaobjetos estándar. Prácticos para ensayos de virus y micoplasmas, estudios de cromosomas, pruebas de toxinas e inmunocitología.