Portaobjetos para cámara, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 468.33 EUR
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Portaobjetos para cámara, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Portaobjetos Portaobjetos con cámaras
Portaobjetos de vidrio borosilicato, cámara para medios de PS, estéril.
  • La superficie de crecimiento se mantiene estable sin refrigeración
  • Área de escritura esmerilada de color azul claro para una identificación clara
  • Separador de portaobjetos para levantar la cámara del medio del portaobjetos en cada paquete
Estos portaobjetos de vidrio con cámara poseen una superficie de crecimiento con un recubrimiento químico que emula la polisina, y proporciona puntos de enlace óptimos para células sensibles como las neuronas.