Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Proveedor: Corning
354557 354630
734-0206EA 507 EUR
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Portaobjetos Portaobjetos con cámaras
El portaobjetos de cultivo de colágeno I BioCoat permite que se cultiven células y que sean analizadas, a continuación, en un portaobjetos de vidrio para microscopio. Las células crecen en una cámara de plástico fijadas a un portaobjetos para microscopio especialmente preparado. Las células se pueden fijar y teñir in situ sin alterar la monocapa de la célula.
  • La cámara se extrae de forma sencilla y segura mediante la herramienta desechable de extracción segura suministrada
  • La junta sensible a la presión, biocompatible y adhesiva y acrílica, permanece en el recipiente tras la extracción, no en el portaobjetos, sino facilitando procesamientos posteriores o la colocación de cubreobjetos
  • El borde azul hidrofóbico define las áreas de cultivo
  • Pocillos numerados para fácil identificación
  • Bandejas diseñadas para su uso en estufas de incubación
  • Portaobjetos de vidrio de cal sodada; herramienta, tapa y recipiente de poliestireno (PS)
El colágeno es una parte integral de la vitrina que conserva unidos las células y los tejidos y se ha demostrado que es útil como matriz para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede tener efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento y la diferenciación de diversos tipos de células.
W×L: 25×75 mm with 1,2 mm bevelled edge