VWR®, Cover Slips, Rectangular
Proveedor: VWR Collection
631-1569EA 90.7 EUR
631-1569 631-1572 631-1573 631-1574 631-1575
VWR®, Cover Slips, Rectangular
Cubreobjetos
Los cubreobjetos son idóneos para aplicaciones diagnósticas.
  • Vidrio blanco puro, de clase hidrolítica I
Thickness: 0.13 - 0.16 mm
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Envase: En cajas dispensadoras con tapa independiente.