VWR® cubreobjetos rectangulares
Proveedor: VWR Collection
631-0135EA 63 EUR
631-0135 631-0122 631-0130 631-0134 631-0136 631-0137 631-0138 631-0143 631-0144 631-0145 631-0147 631-0133 631-0146
VWR® cubreobjetos rectangulares
Cubreobjetos
Tapas rectangulares de vidrio hidrolítico blanco puro de clase 1.
Envase: En cajas dispensadoras de plástico con tapa con bisagras.