VWR® Cover Glasses, Square
Proveedor: VWR Collection
631-0124EA 32.2 EUR
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® Cover Glasses, Square
Cubreobjetos
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Sin burbujas ni defectos
  • Limpios y pulidos
  • Vidrio blanco puro, hidrolítico clase I
Envase: En una caja de plástico.