VWR®, Sistemas de mopa para sala limpia
Proveedor: VWR Collection
129-0067EA 506 EUR
129-0067 129-0068 129-0069 129-0070 129-0071 129-0072
VWR®, Sistemas de mopa para sala limpia
Mopas
Espuma con cubierta de poliéster 100%. Ideal para aplicar desinfectantes durante la producción farmacéutica o para procesos asépticos. El cabezal de mopa plano es perfecto para limpiar grandes superficies como suelos, paredes y techos. Cabezal de bajo perfil, acolchado grueso y forma angular que facilita su uso.
  • Autoclavable, lavable y reutilizable
  • Buena absorción de humedad proporciona un contacto óptimo con el desinfectante
  • Disponible en versiones estéril y no estéril
  • También resistente a desinfectantes agresivos
Adecuados para salas limpias clase 10, ISO 4 y M2 e inferiores.
Información para pedidos: El sistema de fregona se compone de cabezal de mopa, el adaptador de acero inoxidable correspondiente y el palo de la mopa. Todos los componentes se deben pedir por separado