VWR®, Sistemas para limpieza de salas limpias
Proveedor: VWR Collection
129-2500EA 610 EUR
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, Sistemas para limpieza de salas limpias
Mopas
Estos sistemas para limpieza de salas limpias pueden ser usados sin escurridor. Son particularmente adecuados para la aplicación de desinfectantes en suelos, paredes y techos. Las nuevas esponjas High Performance para limpieza de salas limpias permiten una excelente absorción de líquido.
  • Autoclavables, resistentes a irradiación con gamma y EtO
  • Resistente a la mayor parte de los desinfectantes y detergentes del mercado
  • Las esponjas fabricadas con poliester laminado para absorción de líquidos y desinfección altamente delicada y sin pelusas
  • Las esponjas de microfibras laminadas son para absorción de líquido, limpieza a fondo y desinfección altamente delicada y libre de pelusas