VWR®, Fregonas para salas limpias
Proveedor: VWR Collection
129-0147EA 552 EUR
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Fregonas para salas limpias
Mopas
Fregonas de cordones 100% poliéster. En doble envase para uso en salas limpias. Buena absorción de productos químicos. Perfectas para su aplicación en soluciones de limpieza sobre suelos de entornos críticos.
  • La fregona de tejido tubular estéril, 129-0148, tiene un nivel de esterilidad de 10⁻⁶
  • La fregona de tejido tubular estriado ofrece mejor absorción con productos químicos
Adecuadas para uso en entornos de clase 10, ISO 4, M2.5 o inferiores.