Cubiertas de mopa para salas limpias T-Mop™
Proveedor: MICRONOVA
QDT-10 QDT-18 T2-14 T2-18 T6-10 T6-14 T6-18 QDST-10 QDST-14 QDST-18 T6-14IR T6-18IR QDT-14 TAA-18 TAA-14 T612-18 T612-14 T1112-14 T612-18IR TAA12-14 TAA12-18 TAA-18IR T612-14IR T20-14 TMC6-14 QPT-18
129-0539EA 213 EUR
129-0539 129-0541 129-0556 129-0557 129-0558 129-0559 141-0877 MICRQDST-10 129-0627 129-0628 141-0876 141-0878 129-0281 141-0880 141-0879 129-0649 129-0647 MICRT1112-14 MICRT612-18IR MICRTAA12-14 MICRTAA12-18 MICRTAA-18IR MICRT612-14IR MICRT20-14 MICRTMC6-14 MICRQPT-18
Cubiertas de mopa para salas limpias T-Mop™
Mopas
Una serie de cubiertas de mopa en T redondeadas con broches de presión que bajan fácilmente por las paredes, además de limpiar esquinas incómodas, espacios reducidos y debajo de los equipos. Disponible en una gama de tejidos para una limpieza especializada.
  • Esponjas de perfil bajo, con cubierta redondeada
  • Excelentes en todas las superficies de la sala y en el exterior de los equipos
  • Se adaptan fácilmente a rincones incómodos, espacios reducidos y debajo de los equipos
  • Aguantan los desinfectantes fuertes
  • Autoclavable
La selección de tejidos incluye:
NovaPoly™ - 100% poliéster de punto liso que proporciona una excelente dispersión del desinfectante
PolySorb™ - 100% poliéster texturizado para eliminar los residuos y dispersar el desinfectante
MegaTex™ - 100% poliamida no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
Microfibra - 80% poliéster, 20% poliamida es altamente absorbente y eficaz en seco o en mojado
PolyMesh™ - 100% poliéster con una capa de malla proporciona una superficie de fregado suave
NovaLite™ - la gamuza sintética absorbente proporciona una limpieza y un acabado finos
Las cubiertas de la mopa T-Mop™ para salas limpias se ajustan al adaptador TMop™ giratorio de 180°. Disponible con una capa de espuma más gruesa opcional para retener más desinfectante y facilitar el escurrido. TMC6-14 es una funda elástica de una sola capa, una opción de bajo coste para áreas más pequeñas.
NovaPoly™ slipcover: 100% polyester. Can be used with strong disinfectants. Autoclavable.
MicroFiber slipcover: 80% polyester, 20% polyamide. 400% absorbency. Can be used with strong disinfectants. Autoclavable.
MegaTex T Mops™: Non-woven. Polyamide textured thermo bonded surface. Can be used with strong disinfectants. Autoclavable.
Información para pedidos: Todos los componentes deben pedirse por separado. Para otras longitudes de mangos universales, consulte Mangos universales para fregonas de Micronova.