Mopas, MegaSwat™
Proveedor: MICRONOVA
MS6-16NS MS6-8 MS6-8IR MSAA-16NS MS6-16NSIR MS1111-16 MS6-8NSIR MS6-18NSIR MS6-18NS
129-0518EA 20 EUR
129-0518 129-0614 129-1083 MICRMSAA-16NS MICRMS6-16NSIR MICRMS1111-16 MICRMS6-8NSIR MICRMS6-18NSIR MICRMS6-18NS
Mopas, MegaSwat™
Mopas
Fregona plana con forma de pala ideal para limpiar detrás de muebles pesados y aparatos de producción, sobre instalaciones de tubos o debajo de aparatos. Fregona, An×Al: 406×3 mm.
  • Estructura interior de PE flexible; funda seleccionable de PVA, NovaLite™ de látex/seda artificial o NovaPoly™ de poliéster
  • MegaSwat Lite con funda NovaLite: se puede utilizar con desinfectantes fuertes y se puede autoclavar
  • La fregona se fija en el palo de acero inoxidable con el acoplamiento rápido Mega Swat
Información para pedidos: todos los componentes se deben solicitar por separado.