Mopas, MicroMop™
Proveedor: MICRONOVA
CRM-2 CRM-66 MHC-1
129-0506EA 197 EUR
129-0506 129-0234 MICRMHC-1
Mopas, MicroMop™
Mopas
MicroMop™ are ideal for quick and efficient cleaning of large surface areas. Suitable for wafer processing, electronics, pharmaceutical, and biotech applications. All mop heads attach to stainless steel universal handle via the orange polypropylene quick disconnect adapter. For less critical applications, choose the fibreglass/polypropylene handle with attached adapter.
  • El PVA de secado rápido tiene bajo contenido de pelusas y es muy adecuado para entornos de alta tecnología; lavable
  • El poliéster tiene una gran capacidad de absorción, se puede autoclavar y utilizar con productos de desinfección fuertes
  • Lite™ es una mezcla robusta de látex/seda artificial para salas limpias y salas de servicios. También se pueden autoclavar para fines médicos
Información para pedidos: todos los componentes se deben solicitar por separado.