Mopas, PolyGen™
Proveedor: MICRONOVA
PG9-12 PG9-12IR
129-0167EA 93 EUR
129-0167 129-0520
Mopas, PolyGen™
Mopas
Fregona de flecos con bajo desprendimiento de pelusas muy adecuada para la industria farmacéutica y biotecnológica. La fregona se fija directamente un palo universal o a un palo de fibra de vidrio/PP mediante un adaptador.
  • Esta fregona está diseñada para cubrir áreas grandes y para la aplicación de desinfectantes que requieran un tiempo de acción largo
  • El método especial de tejido asegura que no queden extremos sin tratar para mantener un bajo contenido de partículas
  • Reutilizable, lavable y autoclavable
Información para pedidos: Todos los componentesMore Product Information