Carro con cubo doble, Slim T™
Proveedor: MICRONOVA
C-7 C-7WH
129-0063EA 1890 EUR
129-0063 141-0999
Carro con cubo doble, Slim T™
Mopas
Sistema de dos cubos, sencillo pero muy eficaz, con marco de acero inoxidable, con dos cubos de 22,7 l de PP.
  • La unidad completa, incluyendo los cubos, se pueden autoclavar
  • Los cubos de 483 mm de ancho son adecuados para distintos tipos de fregonas
  • Sobre ruedas giratorias 360°, que proporciona una excelente capacidad de maniobra
  • Palo de acero inoxidable opcional Slim T™ Wringer para enroscar en SlimLine™, T-Mop™ y otras fregonas planas