Sistema de mopa, Edgeless®
Proveedor: CONTEC
EL-MOP EL-MOPIR 2646F
115-0174EA 48.1 EUR
115-0174 CONTEL-MOPIR CONT2646F
Sistema de mopa, Edgeless®
Mopas
Diseñado para fregar en húmedo en entornos controlados y salas blancas para una limpieza eficaz y la recuperación del exceso de líquido. Ideal para usar en entornos estériles. Los cabezales de fregona están fabricados a partir de un tubo continuo de tejido de punto 100 % poliéster, enrollado para formar hebras que encapsulan los líquidos para una máxima absorción.
  • Los cabezales de fregona están libres de contaminantes de celulosa
  • El cubo de acero inoxidable, el escurridor de presión descendente y el inserto maximizan la presión y la eficacia del escurrido
  • Todos los componentes y cubos del sistema son compatibles con la esterilización por rayos gamma, ETO y autoclave
Las cabezas de fregona se lavan y se embalan en una sala limpia de clase ISO 4 (FED-STD-209E clase 10/M2.5).
Información para pedidos: Todos los componentes del sistema se deben solicitar por separado. El juego de cubos de plástico incluye un carro de limpieza con ruedas, uno o dos cubos y un escurridor. En el juego de cubos de acero inoxidable se incluye el carro de limpieza con ruedas, dos cubos y un escurridor.