VWR®, Manguitos para uniones esmeriladas estándar
Proveedor: VWR Collection
201-0027EA 19.7 EUR
201-0027 201-0028 201-0025 201-0026 201-0029 201-0030 201-0031 201-0032 201-0033 201-0034 201-0035
VWR®, Manguitos para uniones esmeriladas estándar
Mangas para juntas NS Mangas para juntas
PTFE, 0,05 mm de grosor.
  • Muy buena resistencia química
  • Estanqueidad a gases, líquidos y vacío (hasta 0,1 mbar)
  • Resistente a temperaturas de −200 a +280 °C
Para colocar en conos de tierra estándar. Fácilmente desmontable y apto para uso repetido. No necesita grasa para juntas.