Pipetas de aspiración, Falcon®
Proveedor: Corning
357558 357501
734-0456EA 66.2 EUR
734-0456 612-2458
Pipetas de aspiración, Falcon®
Pipetas Pipetas de aspiración
De PS, sin tapón, sin graduación, desechables, estériles
  • Una alternativa segura a las pipetas Pasteur de vidrio
  • Apirogénicas
  • Envasadas individualmente para evitar la contaminación
Envase: envasadas individualmente en una funda de plástico/papel termoformado.