Pipetas aforadas, 2 aforos, clase AS
Proveedor: HIRSCHMANN
1340229 1340233 1340240 1340248 1340255 1340260 1340264 1340265 1340270 1340275 1340280
612-4874EA 12.3 EUR
612-4874 612-2783 612-2784 612-2785 612-2786 612-2787 612-2788 612-2789 612-2790 612-2791 612-2792
Pipetas aforadas, 2 aforos, clase AS
Pipetas Pipetas aforadas
AR-Glas®
  • Calibradas por vertido
  • Graduación en color ámbar
  • Certificadas de conformidad con identificación de lote y fecha disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)
DIN 12691
Certificaciones: DIN EN ISO 648; Marcado DE-M