Pipetas graduadas para cultivo tisular
Proveedor: HIRSCHMANN
1170135 1170142 1170154 1170160 1170171
612-1087EA 9.7 EUR
612-1087 612-1088 612-1089 612-1090 612-1099
Pipetas graduadas para cultivo tisular
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrado para proporcionar 'Ex' (TD)
  • Marcas e inscripciones en tinte ámbar duradero
  • Con tapón de algodón estándar (DE 8 mm)
  • Ideal para cultivo de tejidos y trabajo en salas blancas
Largo: 230 mm ±3 mm.