Pipetas graduadas, Tipo 3, clase B, vaciado total
Proveedor: HIRSCHMANN
1030133 1030141
612-1022EA 7.7 EUR
612-1022 612-1024
Pipetas graduadas, Tipo 3, clase B, vaciado total
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®
  • Calibrado por vertido, líneas de graduación corta
  • Marcas e inscripciones en color ámbar, cero en la parte superior, graduado hasta la punta
  • Con boquilla para tapón de algodón
DIN EN ISO 835
Largo: 360 mm ±5 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 835