Pipetas graduadas, clase AS, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
1110129 1110133 1110141 1110153 1110154 1110160 1110165 1110170
612-1054EA 13.2 EUR
612-1054 612-1055 612-1056 612-1057 612-1058 612-1059 612-1060 612-1009
Pipetas graduadas, clase AS, Schellbach
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrado por vertido, certificado de conformidad con identificación de lote y fecha
  • Marcas e inscripciones en esmalte azul, graduado hasta la punta, con banda Schellbach
  • Con un tapón de algodón en el extremo, a partir de 5 ml
DIN 12 697
Largo: 360 mm ±5 mm, excepto pipetas de 25 ml: 450 mm ±5 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).