Pipetas graduadas, clase AS, descarga parcial
Proveedor: HIRSCHMANN
1100229 1100233 1100240 1100241 1100242 1100253 1100260 1100270
612-2766EA 11.4 EUR
612-2766 612-2767 612-2768 612-2769 612-2770 612-2771 612-2772 612-2773
Pipetas graduadas, clase AS, descarga parcial
Pipetas Pipetas graduadas
Vidrio.
  • Calibrado por vertido, certificado de conformidad con identificación de lote y fecha
  • Marcas e inscripciones en color ámbar, no graduado hasta la punta
  • Con tapón de algodón, en volúmenes a partir de 5 ml
DIN 12 697
Longitud: 360 ±5 mm, excepto las pipetas de 25 ml: 450 ±5 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).