Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, Tipo 3, clase AS, vaciado total
Proveedor: Brand
27306 27309 27705 27706 27707 27709 27710 27711 27712 27714 27715 27716 27708 27713
612-1106EA 11.5 EUR
612-1106 612-1110 612-1104 612-1105 612-1107 612-1109 612-1111 612-1112 612-1113 612-1115 612-1116 612-1117 612-1108 612-1114
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, Tipo 3, clase AS, vaciado total
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex), type 3: Zero on top
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Waiting time 5 seconds
  • Incl. one batch certificate
  • On request also available with an individual certificate, USP individual certificate or DAkks calibration certificate
DIN EN ISO 835
Longitud: 360 ±10 mm, excepto las pipetas de 25 y 50 ml: 450 ±10 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 835. Certificado de conformidad.
Precaución: * Con boquilla para tapón de algodón