Pipetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA, Tipo 3, clase AS, vaciado total
Proveedor: Brand
28405 28406 28409 28411 28412 28413 28414 28415 27316 27319
612-1124EA 5.8 EUR
612-1124 612-1125 612-1129 612-1132 612-1133 612-1134 612-1135 612-1136 612-1126 612-1130
Pipetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA, Tipo 3, clase AS, vaciado total
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex), type 3: Zero at the top
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
  • Waiting time 5 seconds
  • Incl. one batch certificate
  • Also available (on request) with an individual certificate, USP individual certificate or DAkks calibration certificate
DIN EN ISO 835.
Longitud: 360 mm ±10 mm, excepto las pipetas de 25 ml: 450 mm ±10 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 835. Certificado de conformidad.
Precaución: * Con boquilla para tapón de algodón