Pipetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA, Tipo 3, clase B, vaciado total
Proveedor: Brand
27070 27072 27073 27075 27076 27077 27078 27079
612-1145EA 7.2 EUR
612-1145 612-1148 612-1149 612-1152 612-1153 612-1154 612-1155 612-1156
Pipetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA, Tipo 3, clase B, vaciado total
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
  • Marked pipettes (*) suitable for cotton plugs
DIN EN ISO 835
Longitud: 360 ±10 mm, excepto las pipetas de 25 ml: 450 ±10 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 835.