Pipetas graduadas, Tipo 3, clase AS, vaciado total
Proveedor: HIRSCHMANN
1101129 1101133 1101135 1101140 1101141 1101142 1101153 1101154 1101160 1101165 1101170 1101175
612-1033EA 10.9 EUR
612-1033 612-1034 612-1035 612-1036 612-1037 612-1038 612-1039 612-1040 612-1041 612-1042 612-1043 612-1044
Pipetas graduadas, Tipo 3, clase AS, vaciado total
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrado por vertido, certificado de conformidad con identificación de lote y fecha disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)
  • Marcas e inscripciones en color azul, graduado hasta la punta
  • Con tapón de algodón en el extremo, en volúmenes a partir de 5 ml
DIN EN ISO 835.
Largo: 360 mm ±5 mm, excepto pipetas de 25 y de 50 ml: 450 mm ±5 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 835. Certificado de conformidad (marcado DE-M).