Micropipetas, intraMARK, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
708707 708709 708728
612-1401EA 45.9 EUR
612-1401 612-1403 612-1406
Micropipetas, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipetas Microcapilares
Vaso de vidrio, con marca de anillo, desechable.
  • Calibradas por contenido 'In', contienen el volumen indicado cuando se llenan de forma completa
  • Código de colores según ISO para una identificación clara
  • Certificado de conformidad para volúmenes ≥5 µl
Precisión ≤±0,25%; reproducibilidad ≤0,5% (excepto para 612-1401: Precisión ≤±0,30%; reproducibilidad ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Precaución: DE-M marking only for 5 µl.