VWR®, Pipetas Pasteur
Proveedor: VWR Collection
612-1702EA 26.6 EUR
612-1702 612-1701 612-1798 612-1799 612-3849 612-3850 612-3860 612-3861
VWR®, Pipetas Pasteur
Pipetas Pipetas de transferencia (Pasteur)
Sílice-cal-sosa, desechables
  • No estériles
  • Producción automatizada para garantizar una total uniformidad en la producción
  • Abertura superior cónica para tapar con algodón
  • Ø Exterior de la parte superior del cuerpo: 7,1 mm, grosor de pared: 0,53 mm, Ø exterior de la punta: 1,50 mm