VWR®, Pipetas Pasteur, High-Performance
Proveedor: VWR Collection
612-1681EA 29.3 EUR
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, Pipetas Pasteur, High-Performance
Pipetas Pipetas de transferencia (Pasteur)
De LDPE, de un solo uso. Estas pipetas eliminan el peligro del cristal roto y exposición a material infeccioso. La superficie de baja afinidad reduce la pérdida de células y muestras valuosas por unión. Seran una perfecta elección siempre que se necesite una transferencia de muestras líquidas rápida y segura.
  • No tóxicas, se pueden incinerar
  • Se pueden sellar o congelar a muy baja temperatura, y en nitrógeno líquido
Envase: Paquetes de pipetas estériles en papel de calidad médica y película no tóxica.