Pipetas de transferencia, Falcon®
Proveedor: Corning
357524 357575
734-0342EA 108 EUR
734-0342 734-0354
Pipetas de transferencia, Falcon®
Pipetas Pipetas de transferencia (Pasteur)
PE, desechable.
  • Con graduaciones de 1 y 2 ml
  • La punta pequeña garantiza la reproducción constante del tamaño de la gota
Información para pedidos: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.