Pipeteador automático, Midi Plus™
Proveedor: Sartorius
Midi Plus
612-2715EA 551 EUR
612-2715
Pipeteador automático, Midi Plus™
Pipetas Pipeteadores
Recargable, inalámbrico y ligero, el controlador de pipetas Midi Plus™ se puede utilizar con todas las pipetas de plástico, vidrio y Pasteur de entre 1 y 100 ml, y con puntas para pipetas Sartorius Proline® de 5 y 10 ml.
  • El filtro de 0,45 µm hidrofóbico, esterilizable mediante autoclave, evita una sobreaspiración
  • Adaptadores intercambiables para puntas de pipeta de 5 y 10 ml
  • Indicador de nivel bajo de batería
  • El soporte que se incluye permite montar la unidad en una mesa de trabajo de laboratorio con la pipeta instalada
  • Las pilas (3 unidades de 1,2 V) proporcionan aproximadamente 7 horas de uso a plena carga
La velocidad de aspiración y de dispensación se puede ajustar ejerciendo una presión variable en los botones de control.