Pipeteador automático, pipetus®-standard
Proveedor: HIRSCHMANN
9903000 9904000 9905000 9906000 9904010 9903010
612-2602EA 286 EUR
612-2602 612-2603 HIRS9905000 HIRS9906000 HIRS9904010 HIRS9903010
Pipeteador automático, pipetus®-standard
Pipetas Pipeteadores
Pipeteador automático para pipetas de 0,1 a100 ml.
  • Máxima seguridad y facilidad de uso
  • El pipeteador es más ligero y fácil de utilizar debido a que la bomba está separada del mango
  • El mango autoclavable y desmontable cuenta con 2 botones para llenar y vaciar
Este pipeteador electrónico tiene un filtro hidrófobo de 0,2 µm (para una mayor durabilidad) y una válvula de seguridad para proteger el equipo contra la introducción de líquidos peligrosos (contaminados o radioactivos).
Información para pedidos: The complete standard pipetus® is supplied with an electric pump, two filters and a safety valve.