Pipeteador automático, accu-jet® pro
Proveedor: Brand
26310 26311 26312 26313 26320 26330
612-2881EA 517 EUR
612-2881 612-2882 612-2883 612-2884 BRND26320 BRND26330
Pipeteador automático, accu-jet® pro
Pipetas Pipeteadores
Pipeteador automático para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml.
  • Selección de dosificación por gravedad o soplado motorizado con una sola mano, velocidad del motor con ajustes infinitos y control de la velocidad de pipeteado usando los botones de pipeteado
  • El sistema electrónico inteligente evita la sobrecarga
  • El LED parpadeante indica nivel bajo de batería
  • Aspira 50 ml de una vez en solo 10 segundos. Silencioso
  • Funciona durante 8 horas con una pipeta de 10 ml
  • Siempre a mano, se puede apoyar en la mesa de trabajo sobre la parte trasera para no contaminar la punta, o colocar en su soporte de pared
Peso: 190 g
Información para pedidos: pipeteador suministrado con una batería recargable de NiMH, dos tapas para el compartimiento de la batería, soporte de pared, cargador de batería, dos filtros de membrana de 0,2 µm.