VWR®, Peras de aspiración de seguridad para pipetas
Proveedor: VWR Collection
612-2703EA 28.7 EUR
612-2703
VWR®, Peras de aspiración de seguridad para pipetas
Pipetas Bombas de pipeteadores
De caucho rojo, con racor de plástico blanco y adaptador cónico de silicona, esterilizables en autoclave.
  • Para pipetas y jeringas de pequeña y gran capacidad
  • Adaptador cónico para lograr una conexión más segura de las pipetas sin necesidad de ejercer fuerza sobre la pera, para evitar que se rompa
  • Banda elástica para enganchar la pera a un recipiente de reacción o a la muñeca del usuario
Capacidad: 15 ml