VWR®, Pipeteador de seguridad, Standard/Universal/Flip
Proveedor: VWR Collection
612-1930EA 22.5 EUR
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Pipeteador de seguridad, Standard/Universal/Flip
Pipetas Bombas de pipeteadores
Látex natural.
  • Para pipetas graduadas y aforadas de hasta 10 ml (Standard) o 100 ml (Universal/Flip)
  • Pipeteador Standard / Universal: 3 válvulas de ventilación
  • Pipeteador Flip: Sólo 2 puntos de funcionamiento para facilitar el uso (liberación a través de válvula automática)