Pipette stand, rotary
Proveedor: KARTELL
262 265
612-2814EA 22.3 EUR
612-2814 612-1811
Pipette stand, rotary
Soportes de pipetas
PP, with circular PVC base (both references to be ordered together to have the complete system).
  • Para 18 pipetas con diámetro menor a 10 mm y 10 pipetas con diámetro menor a 15 mm
  • La base sobre la que descansan las pipetas tiene pequeños orificios para drenaje
  • Con anillo de fijación para el ajuste en altura de la base circular sobre el eje