VWR®, Soporte para pipetas
Proveedor: VWR Collection
631-0723EA 80 EUR
631-0723 631-0724 631-0725
VWR®, Soporte para pipetas
Soportes de pipetas
Soporte para pipetas en acrílico transparente.
  • Soportes de 3, 4 o 6 plazas, adecuados para la mayoría de los modelos de micropipetas
  • Ancho de los espacios superiores: 25 mm
  • Ancho de los espacios inferiores: 20 mm