Cajas de esterilización para pipetas
Proveedor: GLW
A20 A40 S20 S40 A30 A45 S30 S45
612-2085EA 23.3 EUR
612-2085 612-2086 612-2087 612-2088 612-2089 612-2090 612-2091 612-2092
Cajas de esterilización para pipetas
Cajas Recipientes de esterilización de pipetas
Las cajas para pipetas GLW están fabricadas en aluminio. Gracias a su forma cuadrada, la caja permanece fija durante el trabajo y no se desplaza como ocurre con los recipientes redondos. La caja está disponible en cuatro tamaños diferentes.
  • Se puede esterilizar en autoclave a +121 °C; puede soportar temperaturas de hasta +250 °C
  • Cajas 'Economy': sin silicona
  • Cajas 'Premium': revestimiento integral de silicona en la base y la tapa
  • A×F (mm): 68×68
W×D (mm): 68×68