VWR®, Cajas de esterilización para pipetas
Proveedor: VWR Collection
612-2061EA 129 EUR
612-2061 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2066 612-2067
VWR®, Cajas de esterilización para pipetas
Cajas Recipientes de esterilización de pipetas
Fabricadas en acero inoxidable, con base cuadrada, autoclavable
  • Se pueden autoclavar hasta +121 °C y esterilizar a +180 °C
  • El fondo y la cara interior de la tapa están recubiertos de silicona para reducir al mínimo el riesgo de daños en las pipetas durante el transporte y la esterilización