VWR®, Cajas de esterilización para pipetas
Proveedor: VWR Collection
612-2069EA 137 EUR
612-2069 612-2070
VWR®, Cajas de esterilización para pipetas
Cajas Recipientes de esterilización de pipetas
Fabricadas en acero inoxidable, con base redonda, autoclavable
  • Se pueden autoclavar hasta +121 °C y esterilizar a +180 °C
  • El fondo y la cara interior de la tapa están recubiertos de silicona para reducir al mínimo el riesgo de daños en las pipetas durante el transporte y la esterilización