Pipetas serológicas
Proveedor: Brand
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 11.6 EUR
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Pipetas serológicas
Pipetas Pipetas serológicas
AR-Glas®.
  • Calibrado para dispensar 'Ex'
  • Graduaciones e inscripciones en color ámbar ETERNA, marcas de graduación cortas
  • Extremo superior con tapón de algodón
Diámetro de la punta: 1 y 2 ml: 2 mm, 5, 10, 25 ml: 3 mm.