Pipetas Demeter
Proveedor: HIRSCHMANN
1500137 1500144
612-1032EA 13.2 EUR
612-1032 612-4803
Pipetas Demeter
Pipetas Pipetas graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrado por vertido
  • Graduación en azul
  • Pipetas de dilución con 2 aforos a 1 y 1,1 ml, o con 4 aforos a 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Largo: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certificaciones: DIN 12 838 y DIN 12 839