Pipetas serológicas, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
170355 170357 170358
612-4222EA 0 EUR
612-4222 612-4224 612-4225
Pipetas serológicas, Nunc™
Pipetas Pipetas serológicas
PS, estériles.
  • Con extremos en color, taponadas con algodón y en envases con código de color para una rápida identificación
  • Graduadas en negro hasta el volumen total de la pipeta
  • Apirogénicas
These accurate, disposable, plastic pipettes are supplied plugged and sterilised.