VWR®, Puntas de pipeta, Universal
Proveedor: VWR Collection
612-5755EA 18.7 EUR
612-5755 612-6786
VWR®, Puntas de pipeta, Universal
Puntas de pipetas
PP, esterilizable en autoclave
  • Fabricado sin lubricantes
  • Pigmentos sin cadmio
  • Sistemas de embalaje limpios que protegen el medio ambiente
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)