Sistema de llenado de puntas, Axygen®
Proveedor: Corning
RFL-222-C RFL-300-C RFL-1200-C
732-0956EA 60 EUR
732-0956 732-0957 732-1402
Sistema de llenado de puntas, Axygen®
Puntas de pipetas
PP transparente, autoclavables.
  • Racks de relleno fáciles de cargar
  • Certificado de que no contiene ARNasa, ADNasa y endotoxinas
  • Las puntas de tamaño universal incluyen unas marcas graduadas y referencia biselada