VWR®, Puntas de pipeta estándar
Proveedor: VWR Collection
613-1050EA 11.8 EUR
613-1050 613-1051 613-1053 613-1054 613-1055 613-1056 613-1057 613-3019
VWR®, Puntas de pipeta estándar
Puntas de pipetas
Puntas universales compatibles con la mayoría de micropipetas.
  • No estériles, autoclavables
  • Acabado liso de la superficie interior para una retención mínima del líquido dispensado
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
Información para pedidos: se suministran sueltas o en racks de 96 puntas.